Learn More
uvex Casque de sécurité Pheos E
Code produit 17554106 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17554106 Blanc 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17554106 Fournisseur uvex Code fournisseur 9770020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    275.47€ / 25 pièces
    Économisez 30.53€
    9% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Casques de sécurité légers dotés d’une conception sportive et offrant un confort maximum d’utilisation.
  • Casque léger avec une conception sportive
  • Coque de casque entièrement fermée pour une utilisation par des électriciens
  • Testé et certifié conformément aux normes EN 397 et EN 50365 (1 000 VCA)
  • Systèmes d’adaptateurs pour les visières Uvex, les protège-oreilles Uvex et les lampes pour casque
  • Harnais de suspension textile à 6 points classique pour un confort optimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397, EN 50365
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Casques de protection
Matériau HDPE
Modèle 9770, Bord long
Type de produit Casque de sécurité industrielle
Dimensions 52 à 61 cm
Dimensions (métrique) 51 à 61 cm
Ventilée Non ventilés
Type de tête Bord avant