Learn More
uvex Visière grillagée Pheos Faceguard et protège-oreilles K1P
Code produit 17797709 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Noir, transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17797709 Couleur : Noir, transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17797709 Fournisseur uvex Code fournisseur 9790215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.20€
    80.64€ / 1 pièces
    Économisez 8.56€
    9% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Visière grillagée Uvex Pheos Faceguard et protection auditive.
  • Écran facial multi-système
  • Réglage à la taille de la tête grâce à une roue à cliquet (52 à 64 cm)
  • Mécanisme de pliage en continu
  • Position de stationnement de la visière près de la tête
  • Système avec protection auditive, protège-oreilles K1P avec fermeture à baïonnette
  • Visière grillagée en acier inoxydable à haute transmission de la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, transparent
Dimensions 52 à 64 cm