Learn More
uvex Casque antibruit pour casque de protection K1P Pheos
Code produit 17290311 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
28 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17290311 28 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17290311 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    28.75€ / 1 paires
    Économisez 3.10€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets légers et extra-doux pour un confort durable.
  • Connexion de casque mécanique à bayonette pour une fixation et un retrait rapide et sans outil des casques de sécurité Pheos
  • Compatible avec les visières série Pheos 9906 Uvex™, les protections faciales série 9790 et Forestry série 9774
  • Les coussinets extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
  • Positions de repos réglables lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Diélectrique grâce aux bras en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
ANSI S3.1974 Non
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) Visières série Pheos 9906, protections faciales série Pheos 9790 et Forestry série Pheos 9774
Modèle Série K, Serre-tête
Taux de réduction sonore (NRR) 28 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Oui
Foldable Non
EN 352.2002 EN 352-1