Learn More
uvex Casque antibruit pour casque de protection K2P Pheos
Code produit 17280311 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
30 dB
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17280311 30 dB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17280311 Fournisseur uvex Code fournisseur 2600214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    32.34€ / 1 paires
    Économisez 3.46€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets en mousse à mémoire de forme légers et extra-doux pour un confort durable.
  • Connexion de casque mécanique pour une utilisation avec les systèmes de casque Pheos
  • Compatible avec les visières série Pheos 9906 Uvex™
  • Les coussinets en mousse à mémoire de forme extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
  • Rotation de 360°° pour les positions de repos
  • Positionnement confortable lorsqu’il n’est pas utilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI S3.1974 Non
Matériau du coussin Mousse à mémoire de forme
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) Système de casque Pheos, visières série Pheos 9906
Modèle Série K, Serre-tête
Taux de réduction sonore (NRR) 30 dB
Corded Non
Type de produit Casque antibruit
Jetable Usage unique
Metal Detectable Non
Couleur de bandeau Noir
Diélectrique Oui
Foldable Non
EN 352.2002 EN 352-1