Learn More
uvex Casque de sécurité Pheos
Code produit 17669795 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
B-S-WR
B-WR
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17669795 B-WR 1 pièce
17679795 B-S-WR 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17669795 Fournisseur uvex Code fournisseur 9772042
Expédition estimée: 02-12-2026
Les casques de sécurité Uvex Pheos dans une conception sportive offrent un confort maximum d’utilisation grâce à la ventilation par climazone et au harnais de suspension 3D flexible. La coque rigide et robuste du casque résiste facilement à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité relatives aux travaux de construction ou industriels.
  • Caractéristiques générales :
    • Le harnais de sécurité avec système à cliquet pour roue permet un réglage variable de la largeur
    • Casque de sécurité avec fente pour lampe de casque à l’avant
    • Adaptateurs Euroslot sur le côté (30 mm) pour fixer les protège-oreilles et le système de visière Uvex Pheos
  • Caractéristiques de protection :
    • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires pour les très basses températures (-30°C) et les éclaboussures de métaux en fusion (MM)
  • Caractéristiques de confort :
    • Le harnais de sécurité avec système à cliquet pour roue permet un réglage variable de la largeur
    • Fixation de bande textile à six points pour un ajustement et un confort optimaux
    • Trois évents réglables pour une ventilation maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN397
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Casques de protection
À utiliser avec (application) Industrie, travaux de construction de routes, construction d’égouts et de canalisations, travaux de béton et de construction, briqueterie, maçonnerie, travaux de plâtres, travaux de démolition et de démantèlement, construction de ponts et de tunnels, cons
Matériau Bioplastique
Modèle B-WR
Type de produit Casque de sécurité
Dimensions 52 à 61 cm
Ventilée Ventilé
Type de tête Bord avant