Learn More
uvex Visor Pheos avec mentonnière
Code produit 17777739 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17777739 Couleur : transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17777739 Fournisseur uvex Code fournisseur 9906009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    116.64€ / 1 pièces
    Économisez 1.36€
    1% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Visière Uvex légère et robuste pour les casques de sécurité Uvex Pheos B-S-WR et Uvex Pheos Alpine.
  • Pour le Pheos Alpine, un adaptateur de visière 9790 067 est nécessaire
  • Verrouillage magnétique automatique, mécanisme de basculement avec position de stationnement, remplacement de la lentille
  • Lentille PC transparente/UV 400, 2C-1,2 W1 B 9 KN CE
  • Traitement Uvex Supravision Excellence, anti-rayures à l’extérieur, anti-buée à l’intérieur
  • Casque non inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Revêtement de la lentille Supravision Excellence