Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre portable, étanche, boîtier caoutchouté
Code produit 10560133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) unitSize
10560133 -2 à 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10560133 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98128
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Features automatic one or two-point calibration and automatic temperature compensation. Hanna Instruments™ pHep™ Portable pH/Temperature Meter contains many features found in more expensive portable and benchtop meters.
Stylo pH étanche
• Large écran LCD
• Compensation automatique en température
• Calibrage automatique en 2 points
• Affichage simultané pH et température
• Fonction Hold permettant de figer la mesure
• Indicateur d'usure des batteries
• Stylo pH étanche
Spécification
Précision (température) ± 0,5°C/±1°F
Précision (pH) ±0,05
À utiliser avec (application) Étalonnage de pH automatique à un ou deux points avec reconnaissance automatique des tampons
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0.01 pH
Calibration Points 4,01, 7,01, 10,01 ou 4,01, 6,86, 9,18
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +60,0°C
Plage de températures (impériale) 23°F to 140°F
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Type d’affichage LCD
Poids (métrique) 100 g
Garantie Instrument de mesure 1 an (garantie limitée) et électrode 6 mois (garantie limitée)
Matériau Corps caoutchouté
Modèle HI98128
Alimentation électrique Oui
Type de sonde Remplaçables
Gamme de détection –2.0 à 16.0 pH, 1.5 V, –5.0 à 60.0°C / 23.0 à 140.0°F de température
Compensation thermique Automatique
Type de batterie 1.5 V
Type pH-mètre portable étanche
Autonomie de la batterie 300 h
Tension 1.5 V