Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Code produit. p-4521346 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg (1 000 U)
2,5 μg (250 U)
50 μg (5000 U)
Conditionnement:
1000 unités
250 unités
5000 unités
Code produit. 10233130
Marque: Thermo Scientific™ EP0091
L’ADN polymérase phi29 est une polymérase présentant une processivité très élevée avec une forte activité de déplacement des brins, permettant une amplification isothermique de l’ADN hautement efficace.
Une polymérase présentant une processivité très élevée (jusqu’à plus de 70 kb) avec une forte activité de déplacement des brins, l’ADN polymérase Thermo Scientific™ phi29 permet une amplification isothermique de l’ADN hautement efficace. L’ADN polymérase phi29 possède également une activité (corrective) exonucléase 3’→5’ qui agit préférentiellement sur l’ADN ou l’ARN simple brin. Les amorces modifiées 3’ sont donc fortement recommandées.
Points clés
  • La plus grande processivité et activité de déplacement des brins parmi les ADN polymérases connus : des segments d’ADN de plus de 70 kb de long peuvent être synthétisés
  • Synthèse d’ADN très précise (voir  Référence  5)
  • Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié même à partir de quantités infimes de gabarits
  • Les produits d’amplification peuvent être directement utilisés dans des applications en aval (PCR, digestion par restriction, génotypage SNP, etc.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Stand-alone enzyme
À utiliser avec (application) MDA-WGA, RCA
Polymérase ADN polymérase phi29
Quantité 2,5 μg (250 U)
Contenu et stockage • phi29 DNA Polymerase (250 units at 10 U/μL)
• 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase
• Store at –15 to –25°C.
Température de réaction optimale 30°C
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 10 U/μL
Temps de réaction 4 hours