Learn More
Phloroglucinol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316219 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316219 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16077500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Noms d’analytes ou de composants Phloroglucinol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C6 H6 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 126,0317 g/mol