Learn More
Phloroglucinol anhydre, Mikromol™
Code produit 17974456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974456 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17974456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3572.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phloroglucinol anhydre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Noms d’analytes ou de composants Phloroglucinol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC benzène-1,3,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Quantité 250 mg
Poids de la formule 126,0317 g/mol