Learn More
Impureté E du phloroglucinol EP, Mikromol
Code produit 30459959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459959 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459959 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3572.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté E du phloroglucinol EP, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4-Benzenetriol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triol
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Quantité 100 mg
Poids de la formule 126,0317 g/mol