Learn More
Impureté E du phloroglucinol EP, Mikromol™
Code produit 30052247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052247 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052247 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3572.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Phloroglucinol EP Impureté E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4-Benzenetriol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triol
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Quantité 25 mg
Poids de la formule 126,0317 g/mol