Learn More
Phosmet 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316026 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316026 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16120000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosmet
CAS 732-11-6
Noms d’analytes ou de composants Phosmet
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N O4 P S2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
SMILES COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nom IUPAC 2-(diméthoxyphosphinothioylsulfanylméthyl)isoindole-1,3-dione
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 317.32
Quantité 1 mL
Poids de la formule 316,9945 g/mol