missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution tampon de phosphate, pH 7 pharmacopée EU 0,03M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Code produit 12910714 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12910714 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12910714 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur SOL 067 1L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43

Spécification

Nom chimique ou matériau Phosphate buffer solution
CAS 7732-18-5
Concentration 0,03 M
pH 7
Quantité 1000 mL
Conditionnement Flacon
Qualité Eu. Ph. Référence
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.