Learn More
Corning™ Solution saline tamponnée au phosphate, 1X
BIOPHARMA
Code produit 15313581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15313581 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313581 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 21040CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.45€
    58.21€ / 6 pièces
    Économisez 6.24€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisé seul ou en association avec d’autres agents pour laver les tissus et les cellules.
  • Apporte aux cellules de l’eau et des ions inorganiques
  • Maintient le pH physiologique et la pression osmotique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1x
pH 7,4
Quantité 6 x 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate