Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tampon phosphate salin), 10X, pH 7,6
Code produit 15425019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1L
2L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425019 4 L 4L
15405019 1 L 1L
15415019 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425019 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62692.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    155.65€ / 4L
    Économisez 17.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Aide à maintenir un pH constant
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10X
pH 7,6
Forme physique Liquide
Quantité 4 L