Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tampon phosphate salin), 1X, stérile
Code produit 15453819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453819 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453819 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61196.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution tampon spécifiquement formulée et utilisée pour la reconstitution de cytokines ou d’anticorps stériles
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1X
Forme physique Liquide
Quantité 500ml