Learn More
Hach Lange™ Phosphate ortho / test total de la cuve
Code produit. p-8008133
Click to view available options
Plage:
0,5 à 5 mg/l de PO4-P
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10546015
Marque: Hach Lange™ LCK348
Réactifs pré-dosés pour une sécurité maximale. Faciles d’utilisation pour évaluation photométrique, conditionnés dans une boîte entièrement équipée. Approuvés officiellement vis-vis des limites de consentement. Plus respectueux de l’environnement en raison d’une moindre quantité de produits chimiques.
  • Test de cuve pour le phosphate (ortho / total) 0,05 à 1,5 mg/l de PO4-P
  • Pour une utilisation avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Certifications ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
  • Durée de conservation de 23 mois à compter de la date de production
  • Conditions de stockage de 15 à 25°C
  • Plages de mesure de 0,05 à 1,5 mg/l de PO4-P et 0,15 - 4,5 mg/l de PO4
  • Valeurs des mesure précises et fiables
  • Dosage pratique et sans erreur des réactifs
Spécification
Nbre de tests 25
Plage 0,5 à 5 mg/l de PO4-P
Conditions de stockage 15°C à 25°C
Méthode de test Bleu de phosphomolybdène
Type Phosphate ortho / test total de la cuve
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphat/Phosphate, DosiCapZip
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.