Learn More
Solution de phosphate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12912185 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12912185 100 mL Flacon 100mL
12922185 250 mL Flacon 250mL
12932185 500 mL Flacon -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12912185 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 038 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.25€
    59.70€ / 100mL
    Économisez 34.55€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Formule moléculaire PO43-
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
Nom IUPAC dihydrogènophosphate de sodium
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 mL