Learn More
Solution d’étalon de phosphate, Ion ECON, Chem-Lab
Description
Une solution d’étalon de phosphate contient une concentration connue de phosphate qui peut être utilisée comme étalon de référence dans les tests analytiques, car la valeur finale est connue. Les étalons peuvent être utilisés pour établir des courbes d’étalonnage, pour déterminer les interférences de matrice à l’aide d’ajouts d’étalon, pour la cartographie des contrôles et pour le dépannage et la vérification.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphoric Acid |
| CAS | 7664-38-2 |
| Densité | 1.00g/mL |
| Formule moléculaire | H3O4P |
| Concentration | 1000 μg/mL of PO43− (±7μg, 20°C) |
| Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OP(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | acide phosphorique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
| CID PubChem | 1004 |
| Afficher plus |