Learn More
Macherey-Nagel™ Papier test qualitatif Phosphatesmo KM
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à violet
Conditionnement:
25 pièces
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à violet |
| À utiliser avec (application) | Pour la détection de sperme, phosphatase acide |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Papier de test qualitatif |