Läs mer
Läs mer
Phosphinic Acid, puriss. p.a., 50% (T), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterSpecifications
Specifications
| Aspect | Liquid |
| Nom chimique ou matériau | Phosphinic Acid |
| pH | 1 (at 20°C) |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 6303-21-5 |
| Composition | 0.5 |
| Point de fusion | <-25°C |
| Point d’ébullition | 108°C |
| Densité | 1.206g/mL at 20°C |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Show More |