missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA CREB (Phospho) [pS133] multi-espèces InstantOne™

Code produit. 15530807
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15530807

Marque: Invitrogen™ 858615211

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Manuel d'utilisation
  • Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
  • Tampon de lyse cellulaire (5X)
  • Solution activatrice
  • Tampon de lavage (10x)
  • Réactif d’anticorps de capture phospho-CREB (Ser133)
  • Réactif d’anticorps de détection phospho-CREB (Ser)
  • Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
  • Réactif de détection (substrat TMB)
  • Solution d’arrêt
  • Joint de plaques

InstantOne ELISA

Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du CREB phosphorylé humain, de souris et de hamster (Ser133) dans les lysats cellulaires. On s’attend également à une détection du CRB (Ser133) de rat phosphorylé. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.

La CREB (protéine de liaison des éléments de réponse de l’AMP cyclique) est un facteur de transcription de base/leucine de 43 kDa qui lie l’élément de réponse de l’AMP cyclique (CRE) et active la transcription en réponse à une variété de signaux extracellulaires, y compris les neurotransmetteurs, les hormones, la dépolarisation membranaire et les facteurs de croissance et neurotrophiques. L’activation de CREB dépend de la phosphorylation de la sérine 133. La phosphorylation de CREB se produit via la kinase p44/42 et p90RSK, et via la kinase p38 MAP et P kinase et MSK1. Bien que la CREB lie l’ADN indépendamment de son état de phosphorylation, seule la forme phosphorylée est compétente comme facteur de transcription. La protéine de liaison CREB (CBP), un coactivateur transcriptionnel qui interagit directement avec CREB, se lie à CREB dans la région de la sérine 133. La CREB est impliquée dans différents processus cellulaires, notamment la synchronisation de la rythmicité circadienne, la différenciation des cellules adipeuses et l’apprentissage et la mémoire. Chez l’homme, le gène se trouve sur le bras q du chromosome 2. Les maladies associées à la dysfonction de la CREB incluent la maladie d’Alzheimer, l’histiocytoma et le mélanome des tissus mous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P16220
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1385
Symbole de gène(s) CREB,CREB-1
Contenus des kits Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Protéine de liaison d’élément réactive à l’AMP cyclique
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 10 min
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis