Learn More
Thermo Scientific™ 4 inhibiteurs de phosphodiestérase
Code produit. 15426399
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 15426399
Marque: Thermo Scientific™ J64453.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Composé de pyrazole avec un inhibiteur de liaison de site actif de haute affinité des phosphodiestérases IVB et IVD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 mg
Description Jaune pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé de pyrazole avec un inhibiteur de liaison de site actif de haute affinité des phosphodiestérases IVB et IVD
CAS 346440-86-6
Formule moléculaire C14H15N3O4
Poids de la formule 289,29g/mol
Synonyme éthyl 3,5-diméthyl-1-(3-nitrophényl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide