Learn More
Melford Acide phosphogluconique
Code produit 30018672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018672 1 g 1g
30018670 100 mg 100mg
30018671 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018672 Fournisseur Melford Code fournisseur P203501.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 53411-70-4
  • Formule moléculaire : C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Masse moléculaire : 378,11
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Formule moléculaire C6H10Na3O10P-2H2O
Quantité 1 g