Learn More
Acide phosphomolybdique, solution à 20 % en poids dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10590542 500 mL 500mL
10550362 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10590542 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.00€ / 500mL
    Économisez 8.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphomolybdic acid
Note relative au nom 20 wt% solution in ethanol
Couleur Vert à jaune
CAS 64-17-5
Densité 0.9400 g/mL
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 94%
Point d’éclair 5°C
Formule moléculaire H3Mo12O40P
Formule linéaire H3[P(Mo3O10)4]
Numéro MDL MFCD00149913
Quantité 500 mL
Forme physique Solution
Merck Index 13, 7428
Synonyme Molybdophosphoric acid
Clé InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Nom IUPAC 12-Molybdophosphoric acid
Poids moléculaire (g/mol) 1825.40
Poids de la formule 1825.25
Pourcentage de pureté 19 to 21%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons