Learn More
Acide phosphomolybdique (qualité ACS), MP Biomedicals
Code produit 11447832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447832 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215255605
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphomolybdic Acid
CAS 51429-74-4
Formule moléculaire H3Mo12O40P
Numéro MDL MFCD00149913
Quantité 5 g
Clé InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Nom IUPAC Acide 12-molybdophosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 1825.40
Poids de la formule 3939.5
Qualité ACS