Learn More
Acide phosphomolybdique, hydrate de sel d’ammonium, composésThermo Scientific Chemicals
Code produit 10420161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10420161 50g Flacon en plastique 50g
10137763 250g Flacon en plastique 250g
10678824 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10420161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317100500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54723-94-3
Formule moléculaire H80Mo12N3O41P-6
Poids moléculaire (g/mol) 1960.994
Numéro MDL MFCD00150423
Clé InChI BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonyme ammonium phosphomolybdate hydrate
CID PubChem 131664298
Nom IUPAC Azane ; molybdenum ; trihydroxide ; phosphate ; tetratriacontahydrate
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Couleur Jaune
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 50g
Formule linéaire (NH4)3PMo12O40·xH2O
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Poids de la formule 1876.35