Learn More
Hydrate d’acide phosphomolybdique, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10184830 100 g Flacon en verre -
10656252 25 g Flacon en verre 25g
10493255 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10184830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206381000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51429-74-4 , 12026-57-2
Formule moléculaire H3Mo12O40P
Poids moléculaire (g/mol) 1825.40
Numéro MDL MFCD00149913
Clé InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Molybdophosphoric acid
Nom IUPAC acide phosphorique dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphomolybdic acid hydrate
Couleur Jaune
Note relative au nom ca. 78% Phosphomolybdic Acid
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 47.5% min. (Mo)
Quantité 100 g
Formule linéaire H3[P(Mo3O10)4]·xH2O
Forme physique Crystals
Merck Index 14, 7342
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 1825.25
Pourcentage de pureté 80%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.