Learn More
Hydrate d’acide phosphomolybdique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphomolybdic Acid hydrate |
| Couleur | Jaune |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 50 ppm max. |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | H3[P(Mo3O10)4]·xH2O |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Crystals |
| Merck Index | 14, 7342 |
| Synonyme | Molybdophosphoric Acid |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phosphomolybdic acid hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.