Learn More
Hydrate d’acide phosphomolybdique, Honeywell Fluka™
Code produit 15622160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15622160 25 g 25g
15612160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15622160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 22185625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51429-74-4
Formule moléculaire H3Mo12O40P
Poids moléculaire (g/mol) 1825.40
Numéro MDL MFCD00149913
Clé InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphomolybdic Acid Hydrate
Densité 1.62g/mL at 25°C
Quantité 25 g
Formule linéaire H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numéro UN 3084
Nom IUPAC 12-Molybdophosphoric acid
Poids de la formule 1825.25g/mol (anhydrous basis)
Qualité Réactif ACS