Learn More
Acide phosphonique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326161 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326161 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16144000AL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphonic acid
CAS 13598-36-2
Noms d’analytes ou de composants Phosphonic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire H3 O3 P
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phosphonic Acid
Formule InChI InChI=1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
SMILES OP(=O)O
Nom IUPAC acide phosphonique
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 82
Quantité 1 mL
Poids de la formule 81,982 g/mol