Learn More
Sel disodique de phosphoramidon, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475699
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 15475699
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63456.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibiteur de thermolysine et de collagénase
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoramidon disodium salt
CAS 119942-99-3
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Solide
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C23H34N3NaO10P
Numéro MDL MFCD00077870
Beilstein 8105669
Synonyme phosphoramidon disodium salt dihydrate
Clé InChI KITONROGOABYFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(C)CC(NP(O)(=O)OC1OC(C)C(O)C(O)C1O)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC 2-[2-({hydroxy[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]phosphoryl}amino)-4-methylpentanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid sodium
Poids moléculaire (g/mol) 566.50
CID PubChem 129893979
Poids de la formule 587.47
Pourcentage de pureté ≥97%