Learn More
Acide phosphorique 25% a.r, Chem Lab™
Code produit 13436108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13436108 1 L 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13436108 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL12.0605.1000
 Article restreint
En stock
Spécification
pH <1
Couleur Incolore
Densité 1.14g/mL
Odeur Inodore
Conditionnement 1L
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide phosphorique 25% p.a.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid