Learn More
Acide phosphorique, 85 % soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 ml
2 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469216 2 500 ml 2500mL
11459216 500 ml 500mL
11479216 10 000 ml 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18067.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    106.65€ / 2500mL
    Économisez 17.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
L’acide phosphorique est principalement utilisé dans les engrais. Il est utilisé comme étalon externe pour la résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore-31 ; comme électrolyte dans les piles à combustible à acide phosphorique et comme catalyseur dans l’hydratation des alcènes pour produire des alcools, principalement de l’éthanol. Il trouve son application comme agent tampon en biologie et en chimie ; comme solution pour l’anodisation et comme nettoyant dans les métiers de la construction pour éliminer les dépôts minéraux, les traces de ciment et les taches d’eau dure. Il est également utilisé comme dispositif d’ajustement du pH dans les cosmétiques et les produits de soins pour la peau, et comme agent dispersant dans les détergents et le traitement du cuir. Elle joue un rôle important dans la préparation des dérivés de l’albumine. Il s’agit d’un matériau de départ important utilisé dans la préparation du phosphate d’hydrogène disodique, du phosphate trisodique, du phosphate de dihydrogène calcique et du phosphate monohydrogène. Il sert d’arôme acide de fruit dans les produits alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phosphorique est principalement utilisé dans les engrais. Il est utilisé comme étalon externe pour la résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore-31 ; comme électrolyte dans les piles à combustible à acide phosphorique et comme catalyseur dans l’hydratation des alcènes pour produire des alcools, principalement de l’éthanol. Il trouve son application comme agent tampon en biologie et en chimie ; comme solution pour l’anodisation et comme nettoyant dans les métiers de la construction pour éliminer les dépôts minéraux, les traces de ciment et les taches d’eau dure. Il est également utilisé comme dispositif d’ajustement du pH dans les cosmétiques et les produits de soins pour la peau, et comme agent dispersant dans les détergents et le traitement du cuir. Elle joue un rôle important dans la préparation des dérivés de l’albumine. Il s’agit d’un matériau de départ important utilisé dans la préparation du phosphate d’hydrogène disodique, du phosphate trisodique, du phosphate de dihydrogène calcique et du phosphate monohydrogène. Il est également utilisé dans la dentisterie et l’orthodontie comme solution de gravure ainsi que comme agent désinfectant dans les industries laitières, alimentaires et brassicoles. Il sert d’arôme acide de fruit dans les produits alimentaires. Il est largement utilisé pour éliminer la rouille sur les outils ou les surfaces en acier en convertissant l’ion rouillé en composé phosphate soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Point de fusion 19°C à 21°C
Concentration sol. aq. 85 %
Densité 1,7
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN1805
Quantité 2 500 ml
Merck Index 14,7344
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Poids de la formule 98
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: orthophosphoric acid