Learn More
Acide phosphorique, 85 % soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide phosphorique est principalement utilisé dans les engrais. Il est utilisé comme étalon externe pour la résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore-31 ; comme électrolyte dans les piles à combustible à acide phosphorique et comme catalyseur dans l’hydratation des alcènes pour produire des alcools, principalement de l’éthanol. Il trouve son application comme agent tampon en biologie et en chimie ; comme solution pour l’anodisation et comme nettoyant dans les métiers de la construction pour éliminer les dépôts minéraux, les traces de ciment et les taches d’eau dure. Il est également utilisé comme dispositif d’ajustement du pH dans les cosmétiques et les produits de soins pour la peau, et comme agent dispersant dans les détergents et le traitement du cuir. Elle joue un rôle important dans la préparation des dérivés de l’albumine. Il s’agit d’un matériau de départ important utilisé dans la préparation du phosphate d’hydrogène disodique, du phosphate trisodique, du phosphate de dihydrogène calcique et du phosphate monohydrogène. Il sert d’arôme acide de fruit dans les produits alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide phosphorique est principalement utilisé dans les engrais. Il est utilisé comme étalon externe pour la résonance magnétique nucléaire (RMN) du phosphore-31 ; comme électrolyte dans les piles à combustible à acide phosphorique et comme catalyseur dans l’hydratation des alcènes pour produire des alcools, principalement de l’éthanol. Il trouve son application comme agent tampon en biologie et en chimie ; comme solution pour l’anodisation et comme nettoyant dans les métiers de la construction pour éliminer les dépôts minéraux, les traces de ciment et les taches d’eau dure. Il est également utilisé comme dispositif d’ajustement du pH dans les cosmétiques et les produits de soins pour la peau, et comme agent dispersant dans les détergents et le traitement du cuir. Elle joue un rôle important dans la préparation des dérivés de l’albumine. Il s’agit d’un matériau de départ important utilisé dans la préparation du phosphate d’hydrogène disodique, du phosphate trisodique, du phosphate de dihydrogène calcique et du phosphate monohydrogène. Il est également utilisé dans la dentisterie et l’orthodontie comme solution de gravure ainsi que comme agent désinfectant dans les industries laitières, alimentaires et brassicoles. Il sert d’arôme acide de fruit dans les produits alimentaires. Il est largement utilisé pour éliminer la rouille sur les outils ou les surfaces en acier en convertissant l’ion rouillé en composé phosphate soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les poudres métalliques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphoric acid |
| Point de fusion | 19°C à 21°C |
| Concentration | 85 % de solution aqueuse |
| Densité | 1,7 |
| Formule linéaire | H3PO4 |
| Numéro UN | UN1805 |
| Quantité | 10 000 ml |
| Merck Index | 14,7344 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1). |
| Poids de la formule | 98 |