Learn More
Acide phosphorique, réactif ACS, solution à 85+ % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 l
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239560 500ml Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
10792212 2,5 l Bouteille en verre 2.50L
10511764 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10239560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424045000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.30€
    48.65€ / 500mL
    Économisez 9.65€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom 85+% Solution in Water
Point de fusion 21,0°C
Point d’ébullition 158,0°C
Densité 1,6800 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Substances réductrices Test réussi
Gravité spécifique 1,68
Formule linéaire H3PO4
Quantité 500ml
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 7456
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté ≥85.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid