Learn More
Acide phosphorique, réactif ACS, ≥85 % en H2O, Solstice
Code produit 15606720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15606720 500ml Flacon poly 500mL
15686710 100 ml Flacon poly 100mL
15696710 2,5 L Flacon poly 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15606720 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 695017500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.07€
    82.80€ / 500mL
    Économisez 8.27€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥ 85 % du poids dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom Réactif ACS, ≥85 in% H2O
Point de fusion ∼40 °C (littérature)
Point d’ébullition 158 °C
% min. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <90.0000%, <20.0000%
Densité 1,685 g/ml à 25 °C (lit.)
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500ml
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté >85%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid