Learn More
Acide phosphorique, réactif ACS, ≥85 % en H2O, Solstice
Code produit 15696710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15696710 2,5 L Flacon poly 2.50L
15686710 100 ml Flacon poly 100mL
15606720 500ml Flacon poly 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15696710 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 6950172.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    174.05€ / 2.5L
    Économisez 17.95€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥ 85 % du poids dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom Réactif ACS, ≥85 in% H2O
Point de fusion ∼40 °C (littérature)
Point d’ébullition 158 °C
% min. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <90.0000%, <20.0000%
Densité 1,685 g/ml à 25 °C (lit.)
Conditionnement Flacon poly
Quantité 2,5 L
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN UN1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté >85%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid