Learn More
Sel d'ammonium de l'acide phosphorique (1:1), TRC
Code produit 30427132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427132 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427132 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP359150500G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Quantité 500 g
Formule moléculaire H3 N . H3 O4 P
Synonyme ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
Formule InChI InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES N.OP(=O)(O)O
Nom IUPAC ammoniac;acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 115.026
Poids de la formule 115.0034