Learn More
Sel d'ammonium de l'acide phosphorique (1:1), TRC
Code produit 30426362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426362 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP359150250G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Quantité 250 g
Formule moléculaire H3 N . H3 O4 P
Synonyme ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
Formule InChI InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES N.OP(=O)(O)O
Nom IUPAC ammoniac;acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 115.026
Poids de la formule 115.0034