Learn More
Sel de diammonium à l’acide phosphorique, TRC
Code produit 30427710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427710 50 g
30424363 25 g
30411019 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP35920550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire 2 H3 N . H3 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Synonyme Akoustan A, Ammonium Dibasic Phosphate, Ammonium Hydrogen Phosphate, Ammonium Hydrogen Phosphate ((NH4)2HPO4), Ammonium Monohydrogen Orthophosphate, Ammonium Monohydrogen Phosphate, Ammonium Orthophosphate Dibasic, Ammonium Phosphate ((NH4)2(HPO4)), Ammonium Phosphate Dibasic, Coaltrol LPA 445, DAP, Diammonium Acid Phosphate, Diammonium Hydrogen Orthophosphate, Diammonium Hydrogen Phosphate, Diammonium Hydrogen Phosphate ((NH4)HPO4), Diammonium Monohydrogen Phosphate, Diammonium Orthophosphate, Diammonium Phosphate, Dibasic Ammonium Phosphate, Hydrogen Diammonium Phosphate, K 2, K 2 (phosphate), Pelor, Phos-Chek 202A, Pyrozyl WAR, Secondary Ammonium Phosphate, Spartan AR 295
Nom IUPAC Azane ; Acide phosphorique
SMILES N.N.OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic (AS)
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Poids de la formule 132.03