Learn More
Acide phosphorique, dilué, solution à 10 %, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15508364 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15508364 19 L Flacon poly 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15508364 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 568307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2154.14€
    1779.02€ / 19L
    Économisez 375.12€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid
Note relative au nom Diluée, solution à 10 %
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,05 kg
Quantité 19 L
Poids de la formule 98
Qualité Multiofficinal / NF