Learn More
Acide phosphorique dipotassique, TRC
Code produit 30133368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133368 100 g 100g
30010308 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP359215100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-11-4
Synonyme Dibasic Potassium Phosphate (AS), Phosphoric Acid Dipotassium Salt, Conclyte P, DKP, Dibasic Potassium Phosphate, Dipotassium Hydrogen Orthophosphate, Dipotassium Hydrogen Phosphate, Dipotassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4), Dipotassium Monohydrogen Phosphate, Dipotassium Monophosphate, Dipotassium Orthophosphate, Dipotassium Phosphate, Dipotassium Phosphate (K2HPO4), Hydrogen Dipotassium Phosphate, Potassium Biphosphate, Potassium Dibasic Phosphate (K2HPO4), Potassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4), Potassium Monoacid Phosphate, Potassium Monohydrogen Phosphate, Potassium Monophosphate, Potassium Phosphate (K2HPO4), Potassium Phosphate Dibasic, Rhodiaphos DKP, Phosphoric Acid Dipotassium
Nom IUPAC dipotassium;hydrogen phosphate
SMILES [K+].[K+].OP(=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipotassium phosphate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Poids de la formule 173.8887