Learn More
Acide phosphorique, extra pur, 85 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430341 2,5 L Bouteille en verre 2.50L
10657821 1 l Bouteille en verre 1L
10082963 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10430341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    154.65€ / 2.5L
    Économisez 32.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom 85% Solution in Water
Couleur Incolore
Point de fusion 21,0°C
Point d’ébullition 158,0°C
Densité 1,6800 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 1,68
Formule linéaire H3PO4
Quantité 2,5 L
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 7456
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté 84.5 to 86.0%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid