Learn More
Acide phosphorique NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15548054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15548054 2,5 L Flacon en verre 2.50L
15538054 500 mL Verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15548054 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 278846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.92€
    255.83€ / 2.5L
    Économisez 51.09€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2,5 L
Poids de la formule 98
Qualité FCC / NF