Learn More
Acide phosphorique, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphoric Acid |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC |
| Concentration | 85 à 88,0 % |
| Densité | 1,685 g/ml à 25 °C |
| Tension de vapeur | 5 mmHg (25°C), 2,2 mmHg (20°C) |
| Quantité | 1 L |
| Formule linéaire | H3PO4 |
| Numéro UN | 1805 |
| Beilstein | 1921286 |
| Poids de la formule | 98g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphoric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid