Learn More
Acide phosphorique, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0 %, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15690710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
10 L
4 x 2,5 L
45kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
4 pièces
45kg
5L
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15690710 5 L 5L
15640710 1 L 1L
15650710 2,5 L 2.50L
15600720 6 x 1 L 6 pièces
15670710 4 x 2,5 L 4 pièces
15630710 10 L 10L
15680710 4 x 5 L 4 pièces
15660710 45kg 45kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15690710 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 041075L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, NF, FCC
Concentration 85 à 88,0 %
Densité 1,685 g/ml à 25 °C
Tension de vapeur 5 mmHg (25 °C), 2,2 mmHg (20 °C)
Quantité 5 L
Formule linéaire H3PO4
Numéro UN 1805
Beilstein 1921286
Poids de la formule 98g/mol
Qualité puriss.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid