Learn More
Acide phosphorique, puriss. p.a., cristallisé, ≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Code produit 16645923 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16645923 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16645923 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 7962225KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Couleur Incolore
CAS 7664-38-2
Point de fusion 42°C
% max. CAS ≤ 100%
Densité 1,880 g/cm3 (20°C)
Quantité 25 kg
Formule moléculaire H3O4P
Formule linéaire H3PO4
Beilstein 1921286
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O
Nom IUPAC acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 97.99
Qualité Réactif