Learn More
Solution d’acide phosphorique, 33 % (p/p), réactif Biotech, J.T. Baker™
Code produit 15587814 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15587814 19 L Flacon poly 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15587814 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 033407
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid Solution
CAS 7664-38-2
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,20 kg
Quantité 19 L
Formule moléculaire H3O4P
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nom IUPAC acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté 33% (w/w)
Qualité Réactif Biotech